1-Chlor-2-iodbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-1-iodobenzene
A18255.09
A18255.14
A18255.22
A18255.09EA
37.9
EUR
A18255.09
A18255.14
A18255.22
1-Chlor-2-iodbenzol ≥99%
1-Chlor-2-iodbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Formel:
C₆H₄ClI Siedepunkt: 108…110 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 1 °C Dichte: 1.954 Flammpunkt: 111 °C (231 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001033 CAS-Nummer: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |