1-Chlor-2-iodbenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1-iodobenzene
249460050 249460500
ACRO249460050EA 26.4 EUR
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Chlor-2-iodbenzol 99%
1-Chlor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1.95 g/cm³
Flammpunkt: 111 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001033
CAS-Nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %