1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Dichloroiodobenzene
BTB03523.1 BTB03523.10 BTB03523.50
MAYBBTB03523.1EA 0 EUR
MAYBBTB03523.1 MAYBBTB03523.10 MAYBBTB03523.50
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL Number: MFCD00001047
CAS-Nummer: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3