1,2-Dichlor-3-iodbenzol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

TL00546.1 TL00546.10 TL00546.50
MAYBTL00546.1EA 0 EUR
MAYBTL00546.1 MAYBTL00546.10 MAYBTL00546.50
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL Number: MFCD00001034
CAS-Nummer: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR