3-Chlor-4-fluorphenol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01097.1 SB01097.10 SB01097.50
MAYBSB01097.1EA 0 EUR
MAYBSB01097.1 MAYBSB01097.10 MAYBSB01097.50
3-Chlor-4-fluorphenol
3-Chlor-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
MDL Number: MFCD00002257
CAS-Nummer: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III