5-Chlor-2-fluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SB01826.1
SB01826.10
MAYBSB01826.1EA
0
EUR
MAYBSB01826.1
MAYBSB01826.10
5-Chlor-2-fluoranilin
5-Chlor-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN |
MDL Number:
MFCD00069416 CAS-Nummer: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |