2-Chlor-6-fluoranilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
355820010
355820050
ACRO355820010EA
43.4
EUR
ACRO355820010
ACRO355820050
2-Chlor-6-fluoranilin 99%
2-Chlor-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Siedepunkt: 67…69 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 31…32 °C Dichte: 1.316 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040309 CAS-Nummer: 363-51-9 EINECS: 206-657-1 UN-Nummer: 2019 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |