3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB03715.1 BTB03715.10
MAYBBTB03715.1EA 0 EUR
MAYBBTB03715.1 MAYBBTB03715.10
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
MDL Number: MFCD00042477
CAS-Nummer: 403-16-7