2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00226.1
TL00226.10
TL00226.50
MAYBTL00226.1EA
0
EUR
MAYBTL00226.1
MAYBTL00226.10
MAYBTL00226.50
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 63…65 °C |
MDL Number:
MFCD00042523 CAS-Nummer: 60702-69-4 EINECS: 262-384-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |