Blutlanzette, BD Microtainer®, kontaktaktiviert
Lieferant: BD Medical
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 129 EUR
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Blutlanzette, BD Microtainer®, kontaktaktiviert
Blutlanzetten
Kontaktaktivierte BD Microtainer® Blutlanzetten sind Sicherheitsprodukte zur Blutentnahme per Fingerstich.
  • Komfortablere Handhabung
  • Aktivierung durch Kontakt
  • Vereinfachung der Prozedur
Bitte beachten Bei Kindern unter einem Jahr haben Fingerstiche zu unterbleiben gemäß CLSI-Richtlinien.