5-Chlor-2-nitrobenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12493.06
A12493.14
A12493.22
A12493.06EA
23.1
EUR
A12493.06
A12493.14
A12493.22
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure ≥99%
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 2516-95-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1963952
MDL No.: MFCD00007290
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Schmelzpunkt: 136…140 °C Dichte: 1.593 g/cm³ (18 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007290 CAS-Nummer: 2516-95-2 EINECS: 219-738-1 |