2-Chlor-6-nitrobenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17059.03 L17059.06
L17059.03EA 74.7 EUR
L17059.03 L17059.06
2-Chlor-6-nitrobenzoesäure ≥99%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 5344-49-0 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 2694949 MDL No.: MFCD00100425
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekulargewicht: 201.57 g/mol
Schmelzpunkt: 161…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100425
CAS-Nummer: 5344-49-0
EINECS: 226-287-4