2-Chlor-5-nitrobenzoesäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
154691000 154695000
ACRO154691000EA 35 EUR
ACRO154691000 ACRO154695000
2-Chlor-5-nitrobenzoesäure 99+%
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekulargewicht: 201.57 g/mol
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007294
CAS-Nummer: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %