2-Chlor-3-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03 L14954.06
L14954.03EA 59 EUR
L14954.03 L14954.06
2-Chlor-3-nitrobenzoesäure ≥98%
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3970-35-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 645427 MDL No.: MFCD00007069
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekulargewicht: 201.57 g/mol
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007069
CAS-Nummer: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3