2,5-Dichlorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14141.06
A14141.14
A14141.06EA
78.1
EUR
A14141.06
A14141.14
2,5-Dichlorbenzonitril ≥98%
2,5-Dichlorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 21663-61-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2045293
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00019741
Formel:
C₇H₃Cl₂N Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 128…131 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019741 CAS-Nummer: 21663-61-6 EINECS: 244-518-7 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |