2,3-Dichlorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CD07883.1
CD07883.10
CD07883.50
MAYBCD07883.1EA
0
EUR
MAYBCD07883.1
MAYBCD07883.10
MAYBCD07883.50
2,3-Dichlorbenzonitril
2,3-Dichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂N Siedepunkt: 70 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 59 °C |
MDL Number:
MFCD00016372 CAS-Nummer: 6574-97-6 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |