4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13549.09 A13549.18 A13549.30
A13549.09EA 49.8 EUR
A13549.09 A13549.18 A13549.30
4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd ≥97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 16588-34-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 778323
Formel: C₇H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007078
CAS-Nummer: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7