3-Chlorbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01128.1 SB01128.10 SB01128.50
MAYBSB01128.1EA 0 EUR
MAYBSB01128.1 MAYBSB01128.10 MAYBSB01128.50
3-Chlorbenzaldehyd
3-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003350
CAS-Nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9