3,4-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B24706.06
B24706.14
B24706.06EA
26.7
EUR
B24706.06
B24706.14
3,4-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O Siedepunkt: 247…248 °C Schmelzpunkt: 41…44 °C Flammpunkt: 135 °C (275 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003351 CAS-Nummer: 6287-38-3 EINECS: 228-520-5 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |