1,2-Dichlorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Dichlorobenzene
A13881.0C
A13881.0E
A13881.36
A13881.0CEA
278
EUR
A13881.0C
A13881.0E
A13881.36
1,2-Dichlorbenzol ≥99%
1,2-Dichlorbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formel:
C₆H₄Cl₂ Molekulargewicht: 147 g/mol Siedepunkt: 180 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1.306 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS-Nummer: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN-Nummer: 1591 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03081 |