1,2,4-Trichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 64.5 EUR
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Trichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molekulargewicht: 181.45 g/mol
Siedepunkt: 214.4
Schmelzpunkt: 17
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN-Nummer: 2321
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09704
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials