Gallussäure, wasserfrei ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
B24887.0B
B24887.30
B24887.0BEA
370
EUR
B24887.0B
B24887.30
Gallussäure, wasserfrei ≥98%
Gallussäure
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Formel:
C₇H₆O₅ Molekulargewicht: 170.12 g/mol Siedepunkt: 501 Schmelzpunkt: ∼ 251 °C (Zers.) Dichte: 1.694 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002510 CAS-Nummer: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | White to cream or pale yellow |
Form | Powder |
Assay (aqueous acid-base titration) | ≥97.5 to ≤102.5% |
Assay (Silylated GC) | ≥97.5 to ≤102.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |