3,5-Dihydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: alpha-Resorcylic acid
114901000 114905000
ACRO114901000EA 30 EUR
ACRO114901000 ACRO114905000
3,5-Dihydroxybenzoesäure 97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Schmelzpunkt: 235…240 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002512
CAS-Nummer: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 242 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %