Salicylsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
A12253.0EEA
108
EUR
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
Salicylsäure ≥99%
Salicylsäure
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Formel:
(HO)C₆H₄CO₂H Siedepunkt: 211 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 158…160 °C Dichte: 1.443 Flammpunkt: 157 °C (315 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS-Nummer: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 14,8332 |