3,4,5-Trimethoxybenzoesäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Trimethylgallic Acid

139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 22.5 EUR
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Siedepunkt: 225…227 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002501
CAS-Nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR