Automatische Büretten, nach Pellet, seitlicher Absperrhahn und Zwischenventil
Lieferant: HIRSCHMANN
352016060 352017060 352017560 352036060 352037060 352037560
HIRS352016060EA 285 EUR
HIRS352016060 HIRS352017060 HIRS352017560 HIRS352036060 HIRS352037060 HIRS352037560
Automatische Büretten, nach Pellet, seitlicher Absperrhahn und Zwischenventil
Büretten
Automatische Bürette, nach Pellet, Klasse B, braunes Glas, DURAN®, mit weißen Graduierungen.
  • Seitlicher Absperrhahn oder Glasküken mit Zwischenventil
Zertifizierungen: Gemäß DIN EN ISO 385.