Büretten, nach Pellet, braun, seitlicher Absperrhahn
Lieferant: HIRSCHMANN
342016060 342017060 342017560 342036060 342037060 342037560
HIRS342016060EA 238 EUR
HIRS342016060 HIRS342017060 HIRS342017560 HIRS342036060 HIRS342037060 HIRS342037560
Büretten, nach Pellet, braun, seitlicher Absperrhahn
Büretten
Automatische Bürette, nach Pellet, Klasse B, DURAN®, braunes Glas, mit weißen Graduierungen.
  • Schellbachstreifen für bessere Lesbarkeit
  • Seitlicher Absperrhahn mit Glasküken oder PTFE-Spindel
Zertifizierungen: Gemäß DIN EN ISO 385.