Automatische Büretten, nach Pellet, seitlicher Absperrhahn
Lieferant: HIRSCHMANN
341016060 341017060 341017560 341036060 341037060 341037560
612-1514EA 225 EUR
612-1514 612-9804 HIRS341017560 HIRS341036060 HIRS341037060 HIRS341037560
Automatische Büretten, nach Pellet, seitlicher Absperrhahn
Büretten
Automatische Bürette, nach Pellet, Klasse B, DURAN® mit blauen Graduierungen.
  • Schellbachstreifen für verbesserte Lesbarkeit
  • Seitlicher Absperrhahn aus Glas oder PTFE
Zertifizierungen: Kalibriert für DIN EN ISO 385.