Kühler, Allihn, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
242527104 242527207 242528109 242528203
SCOT242527104EA 92.4 EUR
SCOT242527104 SCOT242527207 SCOT242528109 SCOT242528203
Kühler, Allihn, DURAN®
Kühler
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen. Wasserversorgung durch Kunststoff-Oliven mit 8 mm Außendurchmesser und GL 14 Gewindeverbindungen.
Der Rohrkondensator hat eine größere Kühloberfläche als der Liebigkondensator und somit eine höhere Kühlleistung.