Probenröhrchen, konischer Boden, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
TC15A-01 TC15A-03 TC50-04 TC50-01
GOSSTC15A-01EA 183 EUR
GOSSTC15A-01 GOSSTC15A-03 GOSSTC50-04 GOSSTC50-01
Probenröhrchen, konischer Boden, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PP, durchscheinend, mit HDPE-Verschluss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Unsteril oder steril
  • Gedruckte Graduierungen