4-Ethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12309.14
A12309.22
A12309.36
A12309.14EA
38
EUR
A12309.14
A12309.22
A12309.36
4-Ethoxybenzoesäure ≥98%
4-Ethoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 619-86-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 2207349
Formel:
C₉H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 197…199 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002545 CAS-Nummer: 619-86-3 EINECS: 210-616-3 |