2-Ethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14758.14 A14758.22 A14758.36
A14758.14EA 38.8 EUR
A14758.14 A14758.22 A14758.36
2-Ethoxybenzoesäure ≥98%
2-Ethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 134-11-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5410 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 174-175°/15mm Beilstein Reference: 2691039 MDL No.: MFCD00002438
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 174…175 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1.105
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002438
CAS-Nummer: 134-11-2
EINECS: 205-130-3