4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
BTB10601.1 BTB10601.10 BTB10601.50
MAYBBTB10601.1EA 0 EUR
MAYBBTB10601.1 MAYBBTB10601.10 MAYBBTB10601.50
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molekulargewicht: 183.12 g/mol
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007119
CAS-Nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1