4-Nitro-m-anissäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06 L08891.14
L08891.06EA 34.9 EUR
L08891.06 L08891.14
4-Nitro-m-anissäure ≥98%
4-Nitro-m-anissäure
Purity: 98+% CAS No.: 5081-36-7 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 231-235° Beilstein Reference: 2696042
Formel: C₈H₇NO₅
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 231…235 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007353
CAS-Nummer: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2