4-Nitro-o-anissäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25523.03 B25523.06
B25523.03EA 29.4 EUR
B25523.03 B25523.06
4-Nitro-o-anissäure ≥98%
4-Nitro-o-anissäure
Purity: 98% CAS No.: 2597-56-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD00216573
Formel: C₈H₇NO₅
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216573
CAS-Nummer: 2597-56-0
EINECS: 219-998-6