4-Nitrobenzoesäure 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 86 EUR
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
4-Nitrobenzoesäure 99+%
4-Nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molekulargewicht: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 239…242 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007352
CAS-Nummer: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR