3-Nitrobenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Nitrobenzoic acid
A13494.0B
A13494.0I
A13494.30
A13494.0BEA
109
EUR
A13494.0B
A13494.0I
A13494.30
3-Nitrobenzoesäure ≥99%
3-Nitrobenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 121-92-6
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 908644
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007251
Formel:
C₇H₅NO₄ Molekulargewicht: 167.12 g/mol Siedepunkt: 341 Schmelzpunkt: 140…143 °C Dichte: 1.494 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007251 CAS-Nummer: 121-92-6 EINECS: 204-508-5 Merck Index: 12,06686 |