2-Nitrobenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 25.3 EUR
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
2-Nitrobenzoesäure 95%
2-Nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molekulargewicht: 167.12 g/mol
Schmelzpunkt: 141…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007137
CAS-Nummer: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %