3,5-Diaminobenzoesäure 98% may contain up to 3% moisture
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14075.18
A14075.22
A14075.36
A14075.18EA
27.9
EUR
A14075.18
A14075.22
A14075.36
3,5-Diaminobenzoesäure 98% may contain up to 3% moisture
3,5-Diaminobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 535-87-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 2086484
Merck Reference: 14,2978
MDL No.: MFCD00007807
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekulargewicht: 152.15 g/mol Siedepunkt: 546 Schmelzpunkt: ∼235 °C (Zers.) Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 210 °C (410 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007807 CAS-Nummer: 535-87-5 EINECS: 208-621-0 Merck Index: 13,02997 |