4-Amino-3-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10207.06
A10207.14
A10207.22
A10207.06EA
69.4
EUR
A10207.06
A10207.14
A10207.22
4-Amino-3-hydroxybenzoesäure 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2374-03-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 509859
Formel:
C₇H₇NO₃ Schmelzpunkt: ∼215 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017094 CAS-Nummer: 2374-03-0 |