4-Aminosalicylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B23289.22 B23289.36
B23289.22EA 46.7 EUR
B23289.22 B23289.36
4-Aminosalicylsäure ≥98%
4-Aminosalicylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 65-49-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Odourless Melting Point: ca 135-145° dec. Beilstein Reference: 473071 Merck Reference: 14,477 MDL No.: MFCD00007789
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼135…145 °C (dec.)
Dichte: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007789
CAS-Nummer: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 14,477