3-Aminosalicylsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B22478.02
B22478.77
B22478.02EA
224
EUR
B22478.02
B22478.77
3-Aminosalicylsäure 97%
3-Aminosalicylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 570-23-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2090427
Formel:
C₇H₇NO₃ Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼240 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010299 CAS-Nummer: 570-23-0 EINECS: 209-328-0 |