5-Hydroxyanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyanthranilic acid
L08256.14 L08256.06
L08256.14EA 156 EUR
L08256.14 L08256.06
5-Hydroxyanthranilsäure 98%
5-Hydroxyanthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 394-31-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 248° dec. Beilstein Reference: 2803663
Formel: C₇H₇NO₃
Molekulargewicht: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: ∼248 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007870
CAS-Nummer: 394-31-0