4-Aminobenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
A12673.0BEA
162
EUR
A12673.0B
A12673.18
A12673.30
A12673.PG
4-Aminobenzoesäure 99%
4-Aminobenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 150-13-0
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 471605
Merck Reference: 14,423
MDL No.: MFCD00007894
Formel:
C₇H₇NO₂ Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼187 °C (dec.) Dichte: 1.374 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007894 CAS-Nummer: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Merck Index: 14,423 |