Natriumbenzoat ≥99%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoic acid sodium salt
27694.293EA
134
EUR
27694.293
27694.460
Natriumbenzoat ≥99%, gereinigt
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa Molekulargewicht: 144.11 g/mol Schmelzpunkt: 410…430 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH-Nummer: 01-2119460683-35 Merck Index: 13,08654 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Loss on drying (100°C) | Max. 1.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.03 % |