Natriumbenzoat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoic acid sodium salt
148980010
148980050
ACRO148980010EA
41.8
EUR
ACRO148980010
ACRO148980050
Natriumbenzoat 99+%, reinst
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa Molekulargewicht: 144.11 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH-Nummer: 01-2119460683-35 Merck Index: 13,08654 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
Acidity/alkalinity | ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |