Vollpipetten, Klasse AS, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
243380109 243380203 243380709 243380803 243381208 243381405 243381705 243382401
612-5242EA 9.4 EUR
612-5242 612-5243 612-5244 612-5245 612-5246 612-5247 612-5248 612-5249
Vollpipetten, Klasse AS, DURAN®
Pipetten Vollpipetten
Natronkalkglas (AR-Glas®).
  • Braune Markierungen und Beschriftungen
  • Die Kalibrierung erfolgt auf Basis des ausgegossenen Volumens (Ex)
Entspricht DIN ISO 648.
Farbcode entspricht DIN 12621.
Aufgedruckter Retrace Code (Chargenkennung).
*kein Kolben
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Bestellen