Vollpipetten, Klasse B, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
243370108 243370202 243370708 243370802 243371207 243371404 243371704 243372409
612-5234EA 7.9 EUR
612-5234 612-5235 612-5236 612-5237 612-5238 612-5239 612-5240 612-5241
Vollpipetten, Klasse B, DURAN®
Pipetten Vollpipetten
Natronkalkglas (AR-Glas®).
  • Braune Markierungen und Beschriftungen
  • Die Kalibrierung erfolgt auf Basis des ausgegossenen Volumens (Ex)
Entspricht DIN ISO 648.
Farbcode entspricht DIN 12621.
*kein Kolben
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Bestellen