Benzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22257.0100 8.22257.1000 8.22257.5000
8.22257.0100EA 31.6 EUR
8.22257.0100 8.22257.1000 8.22257.5000
Benzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH-Nummer: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 570 °C