Benzoesäuremethylester zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22330.0100
8.22330.1000
8.22330.2500
8.22330.0100EA
34.2
EUR
8.22330.0100
8.22330.1000
8.22330.2500
Benzoesäuremethylester zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzoesäuremethylester
Formel:
C₆H₅COOCH₃ Siedepunkt: 199.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.0888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008421 CAS-Nummer: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Merck Index: 13,06052 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.157 g/l (30 °C) |
Melting Point | -12 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 199 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.36 hPa (20 °C) |
Flash Point | 82 °C |
Explosion Limit | 8.6 - 20 %(V) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Hill Formula | C8H8O2 |
Chemical Formula | C6H5COOCH3 |